Learn More
H-2Kb Mouse anti-Mouse, PE, Clone: AF6-88.5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 561072
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15800749
  • 145.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The AF6-88.5 antibody reacts with the H-2Kb MHC class I alloantigen. Reactivity with other haplotypes (e.g., d, f, j, k, p, q, r, s, u, v) has not been observed.
Spezifikation
Spezifikation
H-2Kb
Monoclonal
0.2mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse C57BL splenocytes
25 μg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
AF6-88.5
PE
Mouse
Affinity Purified
RUO
Mouse
IgG2a κ