Learn More
Rabbit anti-Syrian Hamster IgG (H+L) Secondary Antibody, AP, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A18892
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15211698
  • 211.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP).
Syrian Hamster IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Syrian Hamster IgG (H+L) in Hamster samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Syrian Hamster IgG (H+L)
Polyclonal
Alkaline Phosphatase (AP)
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
Hamster
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
1.5 mg/mL
PBS with 0.1mM ZnCl2, 1% BSA, 30mM triethanolamine, 5mM MgCl2 and 0.05% sodium azide; pH 7.2
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.