missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Syrian Hamster IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Secondary Antibody

Marke:  Invitrogen A18897

71.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15410854

  • 107.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Syrian Hamster IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Syrian Hamster IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Hamster samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation

Spezifikation

Syrian Hamster IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
Hamster
Liquid
ELISA
> 4.5 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.2
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote