Learn More
F(ab')2-Goat anti-Syrian/Armenian Hamster IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Invitrogen™
F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA533248
232.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15354431
  • 348.00 € / 400 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
F(ab')2 fragments were prepared by pepsin digestion. The antibody has been cross adsorbed against both mouse and rat immunoglobulins to minimize cross-reactivity.
Syrian/Armenian Hamster IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Syrian/Armenian Hamster IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Hamster samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Syrian/Armenian Hamster IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
Unconjugated
Goat
Affinity chromatography
RUO
Hamster
Liquid
ELISA
0.8 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Hamster IgG
400 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.