missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-HAVCR1, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™

Artikelnummer. 16083809
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16083809 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16083809 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00026762PW1.1Set

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-HAVCR1 (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-HAVCR1 (50μL)

For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.

Spezifikation

Antigen HAVCR1
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gen HAVCR1
Gen-Alias HAVCR/HAVCR-1/KIM-1/KIM1/TIM-1/TIM1/TIMD1
Gensymbole HAVCR1
Wirtsspezies Mouse, Rabbit
Menge 1 Set
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26762
Enthält Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-HAVCR1 (300 ug) 2. Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-HAVCR1 (50 ul)
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.