Learn More
HAX-1 Mouse, Unlabeled, Clone: 52, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.00 € - 650.00 €
Spezifikation
Antigen | HAX-1 |
---|---|
Klon | 52 |
Konzentration | 250μg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15875659
|
BD Biosciences
610824 |
50 μg |
330.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15885659
|
BD Biosciences
610825 |
150 μg |
650.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Cell-cell interactions in the immune system, mediated by membrane-bound antigen receptors, trigger a cascade of signaling mechanisms collectively known as the T-cell response. Upon antigen binding, cellular tyrosine kinases are activated resulting in the phosphorylation of HS1 or Lck-binding protein 1 (LckBP1), which is involved in thymic negative selection. HS1 is one of the earliest intracellular proteins to be tyrosine phosphorylated in response to antigen-receptor cross-linking in T cells. HAX-1 (HS1-associated protein X-1) is a 35kDa protein found associated with HS1 by co-immunoprecipitation assays and the two-hybrid system. HAX-1 is ubiquitously expressed and localized in the mitochondria, endoplasmic reticulum, and the nuclear envelope. The HS1-HAX-1 complex may be critical for signal transduction pathways initiated by antigen presentation to T cells.
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blotting
Spezifikation
HAX-1 | |
250μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 | |
Affinity Purified |
52 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human, Mouse, Rat | |
Human HAX-1 aa. 10-148 | |
Primary | |
Store undiluted at -20°C. |
For Research Use Only.