Learn More
HSV Type 1 VP21/VP22a Monoclonal Antibody (LP13), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA516284
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13461017
  • 670.00 € / 2 Milligramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
HSV Type 1 VP21/VP22a Monoclonal antibody specifically detects HSV Type 1 VP21/VP22a in Virus samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
HSV Type 1 VP21/VP22a
Monoclonal
6.64 mg/mL
PBS with 15mM sodium azide; pH 7.5
Mouse
Protein A
RUO
Virus
Antibody
IgG2a
Immunocytochemistry
LP13
Unconjugated
Herpes Simplex 1; Herpes Simplex I; HHV; HSV; HSV Type 1; HSV1; KITH_HHV1S
HSV I (strain HFEM)
2 mg
Primary
4° C