Learn More
HSV Type 2 Monoclonal Antibody (AP1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA516286
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13491017
  • 672.00 € / 2 Milligramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
HSV Type 2 Monoclonal antibody specifically detects HSV Type 2 in Virus samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
HSV Type 2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 15mM sodium azide; pH 7.5
Mouse
Protein A
RUO
Virus
Antibody
IgG2a
Immunocytochemistry
AP1
Unconjugated
Herpes Simplex 2; Herpes Simplex II; herpes simplex virus 2; HHV-2; HSV Type 2; HSV Type II; HSV2; HSV-2
HSV II (strain 25766)
2 mg
Primary
4° C