Learn More
HIBCH Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA528949
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13463067
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, HepG2, Molt-4. Predicted reactivity: Mouse (81%), Bovine (84%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
HIBCH Polyclonal antibody specifically detects HIBCH in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HIBCH
Polyclonal
Unconjugated
HIBCH
2610509I15Rik; 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase; 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase, mitochondrial; 3-hydroxyisobutyryl-coenzyme A hydrolase; AI648812; Hibch; HIB-CoA hydrolase; HIBYLCOAH; HIBYL-CoA-H; testicular tissue protein Li 86
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26275
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q6NVY1
HIBCH
Full length human HIBCH Recombinant protein.