Learn More
HIC2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA540430
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15594142
  • 469.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: CKEEEENGKD ASEDSAQSGS EGGSGHASAH YMYRQEGYET VSYGDNLYVC Sequence homology: Cow: 85%; Dog: 85%; Guinea Pig: 85%; Horse: 85%; Human: 100%; Mouse: 85%; Rabbit: 77%; Rat: 85%
HIC2 Polyclonal antibody specifically detects HIC2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HIC2
Polyclonal
Unconjugated
HIC2
AA409108; HIC ZBTB transcriptional repressor 2; HIC1-related gene on chromosome 22 protein; HIC2; hic-2; Hic-3; HRG22; hypermethylated in cancer 2; hypermethylated in cancer 2 protein; Kiaa1020; LOW QUALITY PROTEIN: hypermethylated in cancer 2 protein; mKIAA1020; ZBTB30; Zinc finger and BTB domain-containing protein 30; ZNF907
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
23119
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q96JB3
HIC2
Synthetic peptide directed towards the middle region of human HIC2