Learn More
HIC2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA537931
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15584861
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with mouse, rat, dog, pig and cow based on sequence homology.
HIC2 Polyclonal antibody specifically detects HIC2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HIC2
Polyclonal
Unconjugated
HIC2
AA409108; HIC ZBTB transcriptional repressor 2; HIC1-related gene on chromosome 22 protein; HIC2; hic-2; Hic-3; HRG22; hypermethylated in cancer 2; hypermethylated in cancer 2 protein; Kiaa1020; LOW QUALITY PROTEIN: hypermethylated in cancer 2 protein; mKIAA1020; ZBTB30; Zinc finger and BTB domain-containing protein 30; ZNF907
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
23119
-20°C
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96JB3
HIC2
Peptide with sequence C-PQELPQAKGSDDE, from the internal region of HIC2 (aa188-200)