Learn More
HIC2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA537293
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15574331
  • 469.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 72 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
HIC2 Polyclonal antibody specifically detects HIC2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HIC2
Polyclonal
Unconjugated
HIC2
AA409108; HIC ZBTB transcriptional repressor 2; HIC1-related gene on chromosome 22 protein; HIC2; hic-2; Hic-3; HRG22; hypermethylated in cancer 2; hypermethylated in cancer 2 protein; Kiaa1020; LOW QUALITY PROTEIN: hypermethylated in cancer 2 protein; mKIAA1020; ZBTB30; Zinc finger and BTB domain-containing protein 30; ZNF907
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23119, 58180
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96JB3, Q9JLZ6
HIC2
A synthetic peptide corresponding to residues in human HIC2
100 μL
Primary
Human, Mouse