missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIST1H2AG Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA525266

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13232889

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with bovine, chicken, mouse and rat based on sequence homology.

HIST1H2AG Polyclonal antibody specifically detects HIST1H2AG in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

HIST1H2AG
Polyclonal
Unconjugated
H2AC11
H2A histone family, member P; H2A.1; H2A.1b; H2A/d; H2A/p; H2AC11; H2AC13; H2AC15; H2AC16; H2AC17; H2AFC; H2AFD; H2AFI; H2AFN; H2AFP; H2AG; H2ak; HIST1H2AG; HIST1H2AI; HIST1H2AJ; HIST1H2AK; HIST1H2AL; HIST1H2AM; histone 1, H2ag; histone cluster 1, H2ag; histone H2A type 1; histone H2A/e; histone H2A/p; Histone H2A/ptl; pH2A/f
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
8329, 8969
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P0C0S8
H2AC11, HIST1H2AG
KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human HIST1H2AK
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote