Learn More
HIV1 nef Monoclonal Antibody (2H12), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA171505
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11570342
  • 469.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody reacts with HIV-1 Nef, B and C subtypes, BRU, IIIB, and HAN strains. This clone may also be referred to as 2H12 (01-007).
HIV1 nef Monoclonal antibody specifically detects HIV1 nef in Virus samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HIV1 nef
Monoclonal
0.6 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Mouse
Protein G
RUO
Virus
Antibody
IgG1
ELISA, Western Blot
2H12
Unconjugated
HIV-1 Nef
Recombinant Nef protein of HIV-1 BRU purified from E. coli
100 μg
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali