missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIV1 p17 Monoclonal Antibody (G35H), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA17041

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11574503

  • 472.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

MA1-7041 detects HIV-1. MA1-7041 has been successfully used in ELISA and Western blot procedures. The MA1-7014 immunogen is purified recombinant HIV-1 p17.

HIV1 p17 Monoclonal antibody specifically detects HIV1 p17 in Virus samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

HIV1 p17
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Mouse
Protein A
RUO
Virus
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot
G35H
Unconjugated
HIV1gp1
Purified recombinant HIV-1 p17.
1 mL
Primary
4° C
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote