Learn More
HIV1 p24 Monoclonal Antibody (G82B), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA17040
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.24740kg
Artikelnummer. 11564503
  • 516.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-7040 detects the HIV-1 p24. MA1-7040 has been successfully used in sandwich ELISA procedures as a capture antibody, with PA1-73095 as the detection antibody. Also used in immunofluorescence applications. The MA1-7040 immunogen is purified recombinant HIV-1 p24.
HIV1 p24 Monoclonal antibody specifically detects HIV1 p24 in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
HIV1 p24
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Mouse
Protein A
RUO
Virus
Antibody
IgG1
ELISA, Immunocytochemistry
G82B
Unconjugated
HIV p24; HIV1gp1
Purified recombinant HIV-1 p24.
1 mL
Primary
4° C