Learn More
HIV1 p24 Monoclonal Antibody (N17), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA171516
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11580352
  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody reacts with HIV-1 p24 subtypes B, C and A, and has been mapped to the C-terminus, aa 165- 231. This clone may also be referred to as N17 (05-004).
HIV1 p24 Monoclonal antibody specifically detects HIV1 p24 in Virus samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HIV1 p24
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Mouse
Protein G
RUO
Virus
Antibody
IgG1
ELISA, Western Blot
N17
Unconjugated
HIV p24; HIV1gp1
Recombinant p24 protein of HIV-1 B-subtype consensus purified from E. coli
100 μg
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles