missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIV1 p24 Monoclonal Antibody (N29), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA171517

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11590352

  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody reacts with HIV-1 p24 subtypes B, C and A, and has been mapped to the N-terminus, a.a. 1-104. This clone may also be referred to as N29 (05-005).

HIV1 p24 Monoclonal antibody specifically detects HIV1 p24 in Virus samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

HIV1 p24
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Mouse
Protein G
RUO
Virus
Antibody
IgG1
ELISA, Western Blot
N29
Unconjugated
HIV p24; HIV1gp1
Recombinant p24 protein of HIV-1 B-subtype consensus purified from E. coli
100 μg
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote