Learn More
HIV1 p24 Polyclonal Antibody, HRP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA173094
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11508471
  • 465.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The PA1-73094 antibody reacts with HIV-1 p24. PA1-73094 has been successfully used in ELISA applications. The PA1-73094 antibody was raised against purified native p24 from strain IIIB. NOTE: sodium azide is a potent inhibitor of peroxidase.
HIV1 p24 Polyclonal antibody specifically detects HIV1 p24 in Virus samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
HIV1 p24
Polyclonal
HRP
HIV p24; HIV1gp1
Purified native p24 from strain IIIB.
1 mL
Primary
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
ELISA
1-2 mg/mL
PBS with 10mg/mL BSA and 0.002% thimerosal
Goat
purified
RUO
Virus