Learn More
HIV1 Tat Monoclonal Antibody (7), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA171509
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11510352
  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody reacts with HIV-1 Tat BH10, IIIB strains. This antibody reacts with the rTat consensus sequences of HIV-1 subtypes A (PNLEPWH), B (PRLEPWK) and C (PNLEPWN). It has been mapped to amino acids 6-12 (PRLEPWK - B subtype a.a. consensus). MA1-71509 can be used for chromatin immunoprecipitation (ChIP) analysis of HIV1 Tat. This clone may also be referred to as 7 (02-002).
HIV1 Tat Monoclonal antibody specifically detects HIV1 Tat in Virus samples. It is validated for ChIP Assay, ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HIV1 Tat
Monoclonal
1.0 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Mouse
Protein G
RUO
Virus
Antibody
IgG1
ChIP Assay, ELISA, Western Blot
7
Unconjugated
HIV-1 Tat
Recombinant Tat protein of HIV-1 BH10 purified from E. coli
100 μg
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles