Learn More
HIV1 Vif Monoclonal Antibody (319), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA518030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15354301
  • 493.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This target has a predicted molecular weight of 23 kDa.
HIV1 Vif Monoclonal antibody specifically detects HIV1 Vif in Virus samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HIV1 Vif
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Mouse
Protein G
RUO
Virus
Antibody
IgG1 κ
Immunocytochemistry, Western Blot
319
Unconjugated
HIV-1
Bacterially expressed, hexahistidine amino-terminal tagged HIV-1 Vif protein (clade B, HXB-3 isolate)
100 μL
Primary
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C