Learn More
HCLS1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA540453
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15564162
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: VNDISEKEQR WGAKTIEGSG RTEHINIHQL RNKVSEEHDV LRKKEMESGP Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 86%; Guinea Pig: 86%; Horse: 86%; Human: 100%; Mouse: 86%; Rabbit: 86%; Rat: 86%
HCLS1 Polyclonal antibody specifically detects HCLS1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HCLS1
Polyclonal
Unconjugated
HCLS1
AW213261; CTTNL; HCLS1; hematopoietic cell specific Lyn substrate 1; hematopoietic cell-specific Lyn substrate 1; Hematopoietic lineage cell-specific protein; HS1; LckBP1; p75
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
15163, 3059
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P14317, P49710
HCLS1
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human HCLS1
100 μL
Primary
Human, Mouse