Learn More
HS1BP3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA521856
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13289878
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: Molt-4. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
HS1BP3 Polyclonal antibody specifically detects HS1BP3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HS1BP3
Polyclonal
Unconjugated
Hs1bp3
ETM2; HCLS1 binding protein 3; HCLS1-binding protein 3; HS1 binding protein 3; HS1-binding protein 3; Hs1bp3; HS1-BP3; HSP1BP-3; RGD1311331
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
64342
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 40% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q53T59
Hs1bp3
Synthetic peptide corresponding to a region within amino acids 320 and 392 of HS1BP3 (Uniprot ID#Q53T59)