Learn More
HS3ST5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543288
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15505982
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: SQYNLYFNAT RGFYCLRFNI IFNKCLAGSK GRIHPEVDPS VITKLRKFFH Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%
HS3ST5 Polyclonal antibody specifically detects HS3ST5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HS3ST5
Polyclonal
Unconjugated
HS3ST5
3OST5; 3-OST-5; D930005L05Rik; Gm1151; h3-OST-5; heparan sulfate (glucosamine) 3-O-sulfotransferase 5; heparan sulfate (glucosamine) 3-O-sulfotransferase 6; heparan sulfate 3-OST-5; heparan sulfate 3-O-sulfotransferase 5; heparan sulfate D-glucosaminyl 3-O-sulfotransferase 5; Heparan sulfate glucosamine 3-O-sulfotransferase 5; heparan sulfate-glucosamine 3-sulfotransferase 5; Hs3ost5; HS3ST5; NBLA04021
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
222537
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8IZT8
HS3ST5
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human HS3ST5