Learn More
HS6ST1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA548068
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15528562
  • 456.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse HS6ST3 is observed. Reconstitute in sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
HS6ST1 Polyclonal antibody specifically detects HS6ST1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HS6ST1
Polyclonal
Unconjugated
HS6ST1
6Ost1; heparan sulfate 6-O-sulfotransferase 1; heparan-sulfate 6-O-sulfotransferase 1; heparan-sulfate 6-sulfotransferase; HH15; HS6ST; HS6ST1; HS6ST-1; mHS6ST-1
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
9394
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
O60243
HS6ST1
CHO-derived recombinant human HS6ST1 Pro28-Trp401