Learn More
Human Serum Albumin Monoclonal Antibody (15C7), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA190420
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.24740kg
Artikelnummer. 11590912
  • 766.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-90420 detects HSA from human samples.
Human Serum Albumin Monoclonal antibody specifically detects Human Serum Albumin in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Human Serum Albumin
Monoclonal
5.6 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
P02768
ALB
Full length protein (Human)
1 mg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
ELISA, Western Blot
15C7
Unconjugated
ALB
Alb; Alb1; Alb-1; albumin; albumin (32 AA); albumin (AA 34); albumin 1; Albza; ANALBA; cell growth inhibiting protein 42; DKFZp779N1935; FDAH; GIG20; GIG42; growth-inhibiting protein 20; PRO0883; PRO0903; PRO1341; PRO1708; PRO2044; PRO2619; PRO2675; Serum albumin; UNQ696/PRO1341
Mouse
Protein A
RUO
213
4° C