Learn More
HSF1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA512181
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10795852
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine based on sequence homology.
HSF1 Polyclonal antibody specifically detects HSF1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HSF1
Polyclonal
Unconjugated
Hsf1
AA960185; heat shock factor 1; heat shock factor 2; Heat shock factor protein 1; Heat shock transcription factor 1; heat shock transcription factor 1 alpha isoform; heat shock transcription factor 1 beta isoform; heat shock transcription factor 1 gammaalpha isoform; heat shock transcription factor 1 gammabeta isoform; HSF; HSF 1; Hsf1; Hsf1alpha; Hsf1beta; Hsf1gammaalpha; Hsf1gammabeta; HSTF 1; HSTF1
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
15499, 3297
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P38532, Q00613
Hsf1
KLH conjugated synthetic peptide between 278-309 amino acids from human HSF1 Sumoylation Site
400 μL
Primary
Human, Mouse