Learn More
HSF2BP Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA527939
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13422057
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: NT2D1, SK-N-SH. Predicted reactivity: Mouse (92%), Rat (91%), Bovine (93%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
HSF2BP Polyclonal antibody specifically detects HSF2BP in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HSF2BP
Polyclonal
Unconjugated
HSF2BP
4932437G14Rik; heat shock factor 2-binding protein; heat shock transcription factor 2 binding protein; Hsf2bp; RGD1565879
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
11077, 74377
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.93 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O75031, Q9D4G2
HSF2BP
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 259 of Human HSF2BP
100 μL
Primary
Human, Mouse