Learn More
HSP20 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA538279
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15575201
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
HSPB6 is associated with actin (see MIM 102540) and modulates smooth muscle relaxation.
Spezifikation
Spezifikation
HSP20
Polyclonal
Unconjugated
HSPB6
Hsp20, heat shock 20 kDa-like protein p20, heat shock protein beta-6, HSPB6
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
126393, 192245, 243912
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O14558, Q5EBG6, P97541
HSPB6
A synthetic peptide derived from the internal region of human HSP20
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat