Learn More
HSPA12A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA526768
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13221109
  • 471.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
HSPA12A Polyclonal antibody specifically detects HSPA12A in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HSPA12A
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
O43301, Q8K0U4
HSPA12A
KLH conjugated synthetic peptide between 398-427 amino acids from the central region of human HSPA12A
400 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
HSPA12A
1700063D12Rik; AI118035; AI840429; AW048913; AW556406; D5Mgi40; heat shock 70 kDa protein 12A; heat shock 70kD protein 12A; heat shock 70kDa protein 12A; Heat shock protein; heat shock protein 12A; heat shock protein family A (Hsp70) member 12A; HSP; HSPA12A; KIAA0417; mKIAA0417
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
259217, 73442
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles