Learn More
UBE2T Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518122
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11346093
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
UBE2T Polyclonal antibody specifically detects UBE2T in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
UBE2T
Polyclonal
Unconjugated
UBE2T
2700084L22Rik; C80607; Cell proliferation-inducing gene 50 protein; E2 ubiquitin-conjugating enzyme T; FANCT; HSPC150; HSPC150 protein similar to ubiquitin-conjugating enzyme; PIG50; RGD1310816; Ube2t; Ubiquitin carrier protein T; ubiquitin conjugating enzyme E2 T; ubiquitin conjugating enzyme E2T; ubiquitin-conjugating enzyme E2 T; ubiquitin-conjugating enzyme E2T; ubiquitin-conjugating enzyme E2T (putative); ubiquitin-protein ligase T
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
29089
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9NPD8
UBE2T
Synthetic peptide sequence (QLVGIEKKFHPDV) corresponding to the C-terminus amino acids of UBE2T