Learn More
HTR7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533314
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15334651
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%) Gorilla (94%) Gibbon (88%) Monkey (81%).
HTR7 Polyclonal antibody specifically detects HTR7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
HTR7
Polyclonal
Unconjugated
HTR7
5-HT receptor 7a; 5-HT receptor 7b; 5Ht7; 5-HT7; 5-HT-7; 5HT7 Receptor; 5-HT7 receptor; 5-HT-X; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 7; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 7 (adenylate cyclase-coupled); 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 7, adenylate cyclase-coupled; 5-hydroxytryptamine receptor 7; GPRFO; high affinity serotonin receptor (5HT7); HT7; Htr7; OTTHUMP00000020077; OTTHUMP00000020078; OTTHUMP00000020079; Serotonin receptor 7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3363
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
P34969
HTR7
Synthetic 16 amino acid peptide from C-terminus of human 5HT7 Receptor.