Learn More
HTLV-2 env 801 Monoclonal Antibody (8.A.033), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA191454
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11571192
  • 516.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-91454 detects HTLV2 env 801 from human samples.
HTLV-2 env 801 Monoclonal antibody specifically detects HTLV-2 env 801 in Virus samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HTLV-2 env 801
Monoclonal
0.1 mg/mL
0.1M tris HCl with no preservative; pH 7.5
Mouse
Protein G
RUO
Virus
Antibody
IgG2a
ELISA, Western Blot
8.A.033
Unconjugated
HTLV; HTLV2; HTLV-II
Highly purified HTLV2 env801.
25 μg
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.