Learn More
HTR1B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533293
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15394601
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
HTR1B Polyclonal antibody specifically detects HTR1B in Bovine, Guinea Pig, Hamster, Human, Mouse, Porcine, Rabbit, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
HTR1B
Polyclonal
Unconjugated
HTR1B
5-HT<1B> receptor; 5ht1b; 5-HT1B; 5-HT-1B; 5HT1B Receptor; 5-HT1B receptor; 5-HT1B serotonin receptor; 5-HT1DB; 5-HT-1D-beta; 5-hydroxytryptamine (serotonin ) receptor 1B; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1B; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1B, G protein-coupled; 5-hydroxytryptamine receptor 1B; HTR1B; HTR1D2; HTR1DB; S12; serotonin (5-hydroxytryptamine (5HT)) receptor type 1B; serotonin 1D beta receptor; Serotonin receptor 1B
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100009594, 100689321, 100717602, 15551, 25075, 317707, 3351, 397563
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
O08892, P28222, P28334, P28564, P46636, P49144, P79399
HTR1B
Synthetic 16 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human 5HT1B Receptor.
50 μg
Primary
Bovine, Guinea Pig, Hamster, Human, Mouse, Porcine, Rabbit, Rat