Learn More
HTR2C Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533307
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15334631
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Orangutan, Gibbon, Monkey, Marmoset, Elephant (100%) Horse, Pig (94%).
HTR2C Polyclonal antibody specifically detects HTR2C in Human, Non-human Primate samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
HTR2C
Polyclonal
Unconjugated
HTR2C
5ht1c; 5-HT1C; 5-HT-1C; 5HT-1C; 5-HT1c receptor; 5-HT2C; 5-HT-2C; 5HT2C Receptor; 5-HT2C receptor; 5-HT2cR; 5HTR2C; 5-HTR2C; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2C; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2C, G protein-coupled; 5-hydroxytryptamine receptor 1C; 5-hydroxytryptamine receptor 2C; HGNC:5295; HTR1C; Htr2c; RP11-810O3.1; RP23-15B7.1; serotonin 1c receptor; serotonin 5-HT-1C receptor; serotonin 5-HT-2C receptor; serotonin receptor 2C; SR1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3358
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
P28335
HTR2C
Synthetic 16 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human 5HT2C Receptor.
50 μg
Primary
Human, Non-human Primate