Learn More
HTR2C Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533308
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15344631
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee (100%) Gorilla, Orangutan, Monkey, Panda (94%) Gibbon, Pig (88%) Elephant, Rabbit, Horse (81%).
HTR2C Polyclonal antibody specifically detects HTR2C in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
HTR2C
Polyclonal
Unconjugated
HTR2C
5ht1c; 5-HT1C; 5-HT-1C; 5HT-1C; 5-HT1c receptor; 5-HT2C; 5-HT-2C; 5HT2C Receptor; 5-HT2C receptor; 5-HT2cR; 5HTR2C; 5-HTR2C; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2C; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2C, G protein-coupled; 5-hydroxytryptamine receptor 1C; 5-hydroxytryptamine receptor 2C; HGNC:5295; HTR1C; Htr2c; RP11-810O3.1; RP23-15B7.1; serotonin 1c receptor; serotonin 5-HT-1C receptor; serotonin 5-HT-2C receptor; serotonin receptor 2C; SR1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3358
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
P28335
HTR2C
Synthetic 16 amino acid peptide from C-terminus of human 5HT2C Receptor.