missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HTR4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA533311

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15394721

  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Elephant, Horse, Pig (100%) Panda, Dog, Rabbit (95%) Bat, Bovine (90%).

HTR4 Polyclonal antibody specifically detects HTR4 in Equine, Human, Porcine samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

HTR4
Polyclonal
Unconjugated
HTR4
5 hydroxytryptamine ( serotonin) receptor 4; 5 hydroxytryptamine (serotonin) receptor 4; 5-HT<4L>; 5HT4; 5-HT4; 5-HT-4; 5HT4 receptor; 5-HT4 receptor; 5-HT4 receptor (two splicing variants L and S); 5-HT4R; 5HTR4; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 4, G protein-coupled; 5-hydroxytryptamine receptor 4; cardiac 5-HT4 receptor; Htr4; Serotonin receptor 4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100034053, 3360, 397431
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q13639, Q29006
HTR4
Synthetic 20 amino acid peptide from C-terminus of human 5HT4 Receptor.
50 μg
Primary
Equine, Human, Porcine
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote