missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HTR6 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA533854

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15332581

  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Rat, Hamster, Panda, Dog, Horse (100%).

HTR6 Polyclonal antibody specifically detects HTR6 in Canine, Equine, Human, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

HTR6
Polyclonal
Unconjugated
HTR6
5-HT6; 5-HT-6; 5-HT6 receptor; 5-HT6R; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 6; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 6, G protein-coupled; 5-hydroxytryptamine receptor 6; Htr6; Serotonin receptor 6; ST-B17
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100058656, 3362, 487402, 64354
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.7 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
P31388, P50406
HTR6
Synthetic 17 amino acid peptide from C-terminus of human HTR6 / 5-HT6.
50 μg
Primary
Canine, Equine, Human, Non-human Primate, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote