missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HTRA1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA511412

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10470290

  • 504.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

HTRA1 Polyclonal antibody specifically detects HTRA1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

HTRA1
Polyclonal
Unconjugated
HTRA1
AI429470; ARMD7; CADASIL2; CARASIL; High-temperature requirement A serine peptidase 1; HTRA; HtrA serine peptidase 1; Htra1; IGF binding; IGFBP5-protease; insulin-like growth factor binding protein 5 protease; L56; ORF480; protease serine 11; protease, serine, 11; protease, serine, 11 (IGF binding); PRSS11; RSPP11; serine protease; serine protease 11; Serine protease HTRA1; similar to bacterial htrA and degP
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
56213, 5654
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q92743, Q9R118
HTRA1
KLH conjugated synthetic peptide between 116-147 amino acids from the N-terminal region of human HtrA1
200 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote