missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HTRA1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA511413

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10595880

  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with rat based on sequence homology.

HTRA1 Polyclonal antibody specifically detects HTRA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

HTRA1
Polyclonal
Unconjugated
HTRA1
AI429470; ARMD7; CADASIL2; CARASIL; High-temperature requirement A serine peptidase 1; HTRA; HtrA serine peptidase 1; Htra1; IGF binding; IGFBP5-protease; insulin-like growth factor binding protein 5 protease; L56; ORF480; protease serine 11; protease, serine, 11; protease, serine, 11 (IGF binding); PRSS11; RSPP11; serine protease; serine protease 11; Serine protease HTRA1; similar to bacterial htrA and degP
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
5654
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q92743
HTRA1
KLH conjugated synthetic peptide between 381-412 amino acids from the C-terminal region of human HtrA1
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote