missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HTRA3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA530868

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 14807621

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: 293T. Predicted reactivity: Mouse (91%), Rat (92%), Pig (94%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

HTRA3 Polyclonal antibody specifically detects HTRA3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

HTRA3
Polyclonal
Unconjugated
HTRA3
2210021K23Rik; 9530081K03Rik; High-temperature requirement factor A3; HtrA serine peptidase 3; Htra3; Pregnancy-related serine protease; probable serine protease HTRA3; Prsp; RGD1308120; Serine protease HTRA3; Tasp; Toll-associated serine protease
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
94031
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P83110
HTRA3
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 214 and 453 of Human HTRA3
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote