Learn More
Anti-Human DPP4/CD26 (BA5b), Proteintech
Artikelnummer. 30235934 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30235934 500 μg 500 Mikrogramm
30234819 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30235934 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 652671IG500UG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The DPP4/CD26 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with a human t cell clone of human DPP4/CD26. This antibody recognizes human antigen. The DPP4/CD26 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Spezifikation
Antigen DPP4/CD26
Anwendungen Flow Cytometry
Klon BA5b
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole ADABP; ADCP2; CD26; DPPIV; TP103
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A human T cell clone
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 500 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1803
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Produkttyp Flow Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a κ