missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
The DPP4/CD26 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with a human t cell clone of human DPP4/CD26. This antibody recognizes human antigen. The DPP4/CD26 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DPP4/CD26 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klon | BA5b |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Gensymbole | ADABP; ADCP2; CD26; DPPIV; TP103 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | A human T cell clone |
| Reinigungsverfahren | Affinity purification |
| Menge | 100 μg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?