Learn More
F(ab')2-Goat anti-Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA533290
241.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15354441
  • 362.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA5-33290 targets Human IgG in ELISA and IHC (F) applications. This antibody does not cross-react with Goat IgG F(c) or mouse, rat, bovine and horse serum proteins, as determined by immunoelectrophoresis. F(ab')2 fragments were prepared by pepsin digestion.
Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Frozen).
Spezifikation
Spezifikation
Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
HRP
Goat
purified
RUO
Human
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Frozen)
0.6 mg/mL
PBS with 0.01% thimerosal
Human IgG
600 μg
Secondary
4° C, do not freeze