Learn More
Growth Hormone Monoclonal Antibody (GhB9), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA121650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11581260
  • 470.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-21650 can be used in an ELISA pair with MA1-21649 (capture).
Growth Hormone Monoclonal antibody specifically detects Growth Hormone in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Growth Hormone
Monoclonal
5.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
P01241
Gh1
Recombinant full length protein (Human).
500 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
ELISA
GhB9
Unconjugated
Gh1
dog growth hormone; GH; Gh1; GHB1; GHB5; GHN; GH-N; Growth hormone; growth hormone 1; growth hormone 12; growth hormone B1; growth hormone B5; growth hormone precursor; HGH; hGH-N; IGHD1B; pituitary growth hormone; RNGHGP; Somatotropin
Mouse
Protein G
RUO
2688
4° C, do not freeze