missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Growth Hormone Monoclonal Antibody (GhG2), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA121649

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11571260

  • 470.00 € / 500 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

MA1-21649 is recommended for use in ELISA as capture with MA1-21650 as conjugate.

Growth Hormone Monoclonal antibody specifically detects Growth Hormone in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation

Spezifikation

Growth Hormone
Monoclonal
5.1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
P01241
Gh1
Recombinant full length protein (Human).
500 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
ELISA
GhG2
Unconjugated
Gh1
dog growth hormone; GH; Gh1; GHB1; GHB5; GHN; GH-N; Growth hormone; growth hormone 1; growth hormone 12; growth hormone B1; growth hormone B5; growth hormone precursor; HGH; hGH-N; IGHD1B; pituitary growth hormone; RNGHGP; Somatotropin
Mouse
Protein G
RUO
2688
4° C, do not freeze
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote