Learn More
Mouse anti-Human IgG, IgM, IgA Fab Secondary Antibody, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MA134883
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11534243
  • 554.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-34883 detects Ig Light chain from human samples.
Human IgG, IgM, IgA Fab Monoclonal antibody specifically detects Human IgG, IgM, IgA Fab in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgG, IgM, IgA Fab
Monoclonal
2.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Mixture of light chains of human immunoglobulin.
1 mg
Secondary
4° C, do not freeze
IgG2a
ELISA
7A9
Unconjugated
Mouse
Protein A