Learn More
Mouse anti-Human IgA (Heavy chain) Secondary Antibody, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MA180150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11585402
  • 473.00 € / 200 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse anti Human IgA heavy chain antibody, clone Mc24-2E11 recognizes human immunoglobulin alpha heavy chains. No cross reactivity observed with IgG, IgM or free kappa and lambda light chains.
Human IgA (Heavy chain) Monoclonal antibody specifically detects Human IgA (Heavy chain) in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgA (Heavy chain)
Monoclonal
1 mg/mL
TBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Reduced and alkylated human IgA.
200 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG1
ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot
Mc24-2E11
Unconjugated
Mouse
Protein A