Learn More
Goat anti-Human IgA Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A18789
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15430764
  • 106.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human IgA Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Human IgA Cross-Adsorbed in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgA Cross-Adsorbed
Polyclonal
Unconjugated
Goat
Affinity chromatography
RUO
Human
Liquid
ELISA, Western Blot
> 4.5 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.2
Human IgA
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.