Learn More
F(ab')2-Goat anti-Human IgA Secondary Antibody, Invitrogen™
F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A24460
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15420894
  • 204.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP).
Human IgA Polyclonal antibody specifically detects Human IgA in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgA
Polyclonal
Unconjugated
Goat
Affinity Chromatography
RUO
Human
Liquid
ELISA, Western Blot
> 4.5 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.2
Human IgA
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.